Learn More
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylbenzylphosphonat wird als Reakant zur Synthese von3,5-dihydroxy-4-Iopropylstilben zur Behandlung von Hautstörungen und in natürlichen zytotoxischen Meeresprodukten polyketidehaltiger Herkunft über intramolekulare Diels-Alder-Reaktionen verwendet. Zudem Verwendung als Reaktant für die Cyclisierung von Arylethern, Aminen und Amiden & zur Untersuchung der Auswirkungen von funktionelle Gruppen auf das Verhalten von organischen LEDs verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diethylbenzylphosphonat wird als Reakant zur Synthese von3,5-dihydroxy-4-Iopropylstilben zur Behandlung von Hautstörungen und in natürlichen zytotoxischen Meeresprodukten polyketidehaltiger Herkunft über intramolekulare Diels-Alder-Reaktionen verwendet. Zudem Verwendung als Reaktant für die Cyclisierung von Arylethern, Aminen und Amiden & zur Untersuchung der Auswirkungen von funktionelle Gruppen auf das Verhalten von organischen LEDs verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl benzylphosphonate |
Dichte | 1.094 |
Siedepunkt | 106°C to 108°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4975 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 2580931 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 228.23 |
Reinheit (%) | 99% |