missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31431435
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31431435 1 g
31417094 1 kg
31427481 500 g
31428776 10 g
31430323 25 g
31415104 100 g
31428371 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31431435 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1245151g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
CAS 65094-22-6
Summenformel C5H10BrF2O3P
MDL-Nummer MFCD00069118
Menge 1 g
SMILES CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Molekulargewicht (g/mol) 267.01
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.