Learn More
Diethyldifluoromalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11332877
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
680-65-9
C7H10F2O4
196.15
MFCD00221617
WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
260648
1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate
CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
680-65-9
C7H10F2O4
196.15
MFCD00221617
WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
260648
1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate
CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
Diethyl difluoromalonate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyldifluoromalonat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl difluoromalonate
Dichte 1.179
Siedepunkt 94°C to 95°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.38
Menge 1 g
Beilstein 1783527
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 196.15
Reinheit (%) 97%