Learn More
Diethylether, ≥99 %, Pure, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
44.39 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
37.88 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
37.88 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl ether |
Schmelzpunkt | -116.0°C |
Dichte | 0.7140g/mL |
Siedepunkt | 34.6°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | −45°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3510 to 1.3530 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.