Learn More
Diethylether (STB ETOH), BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Catalog Number 15588474
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Speziell entwickelt für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben. Diethylether (STB ETOH), BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™ eignet sich für die Analyse aller gängigen Pestizide.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
  • Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
  • Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
  • Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116.3 °C
CAS 60-29-7
Farbe Farblos
Azidität Max. 0.0005 meq/g
Summenformel C4H10O
Strukturformel (C2H5)2O
MDL-Nummer MFCD00011646
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Löslichkeitsinformationen 12g/L in water
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC-Name ethoxyethane
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) Min. 99.5 %
Güte BAKER ANALYZED™ Pestizid
Dichte 0.71 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 35 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 1.7 - 48 Vol.-%
Flammpunkt −45 °C
Zündpunkt 170 °C
Geruch Süßlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Viskosität 0.233 mPas bei 20 °C
Wasser Max. 0.1 %