Learn More
Diethylethoxymethylenmalonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethyl ethoxymethylenemalonate is used for synthesis of pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidines. Initially, it was used to monitor lysine decarboxylase activity. It is useful in the determination of amino acids by precolumn derivatization by using reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC). It plays an important role in the Gould-Jacobs reaction to prepare quinolines. For example, anile reacts with this reagent to give 4-hydroxyquinoline. It acts as an intermediate in the production of flumequine, which is a fluoroquinolone antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethyl-Ethoxymethylen-Emalonat wird zur Synthese von Pyrido[3,2-e]Pyrimido[1,2-c]Pyrimidinen verwendet. Wurde zunächst zur Überwachung der Aktivität von Lysin-Decarboxylase verwendet. Ist nützlich bei der Bestimmung von Aminosäuren durch Vorsäulenderivatisierung unter Verwendung der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Spielt eine wichtige Rolle bei der Gould-Jacobs-Reaktion zur Herstellung von Chinolinen. So reagiert beispielsweise Anile mit diesem Reagenz zu 4-Hydroxychinolin. Wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Flumequin, einem Fluorchinolonantibiotikum.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Dichlormethan und Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
Schmelzpunkt | -33°C |
Dichte | 1.08 |
Siedepunkt | 136°C to 139°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 144°C (291°F) |
Geruch | Ester-like |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water. |
Formelmasse | 216.23 |