Learn More
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30956030
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30956030 500 g
30949413 25 g
30955149 1 kg
30950243 100 g
30951833 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30956030 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD124701500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
CAS 3084-40-0
Summenformel C5H13O4P
MDL-Nummer MFCD00014418
Menge 500 g
SMILES OCP(OCC)(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 168.13
Reinheit (%) 97%