missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethyl isobutylmalonate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31033234
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033234 500 g
31032356 100 g
31029201 10 g
31024778 25 g
31027095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31033234 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13487500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethyl isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Summenformel C11H20O4
MDL-Nummer MFCD00026869
Menge 500 g
SMILES O=C(OCC)C(CC(C)C)C(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.