Learn More
Diethyl phenylphosphonite, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl phenylphosphonite |
| CAS | 1638-86-4 |
| Summenformel | C10H15O2P |
| MDL-Nummer | MFCD00009086 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | CCOP(C1=CC=CC=C1)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.20 |
| Reinheit (%) | 98% |