Learn More
Diethyl phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491526
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491526 500 mg -
16484596 100 mg -
16480926 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491526 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101417
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phosphate
Physikalische Form Liquid
CAS 598-02-7
Farbe Colorless
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H11O4P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym Diethyl phosphoric acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (220.64 mM)
SMILES O=P(OCC)(O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 154.1
Formelmasse 154.1
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research