Learn More
Diethylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10714801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10714801 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10376080 25 mL Glasflasche -
10569410 1 L Glasflasche -
10443825 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10714801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114520025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-66-2
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009111
InChI-Schlüssel FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Namenshinweis 99%
Dichte 1.1180g/mL
Siedepunkt 298.0°C to 299.0°C
Flammpunkt 156°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5010 to 1.5030
Menge 2.5 L
Beilstein 09,798
Merck Index 15,7483
Relative Dichte 1.118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viskosität 12 mPa.s (20°C)
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit