Learn More
Diethylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30012499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012499 100 g 100 Gramm
30011852 500 g 500 Gramm
17918324 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD444770100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-66-2
Summenformel C12 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl phthalate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 222.0892
Reinheit (%) >95%