Learn More
Terephthalsäurediethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025743
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439357 10 g 10 Gramm
11449357 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11439357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21401.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 636-09-9
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00039891
InChI-Schlüssel ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
IUPAC-Name Diethylbenzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl terephthalate
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Dichte 1.1
Menge 10 g
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 95%