Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16465236 100 mg 100 Milligramm
16491586 500 mg -
16411139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465236 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109656
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31NO4
Menge 100 mg
Synonym DHHB
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 397.51
Formelmasse 397.51
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid