Learn More
Diethylcarbamazine citrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16465936 100 mg 100 Milligramm
16421646 500 mg -
2 options
Artikelnummer. 16465936
Marke: Medchem Express HY12642
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria; is highly specific for several parasites and does not contain any toxic metallic elements.
Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylcarbamazine citrate
Physikalische Form Solid
CAS 1642-54-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H29N3O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (99.64 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C)CC1)N(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 391.42
Formelmasse 391.42
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research