Learn More
Diethylenglycolmonoethylether, ReagentPlus™99 %, Honeywell™
Catalog Number 15685780
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
4 L
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Trommel aus Edelstahl
111-90-0
C6H14O3
134.175
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Diethylenglycolmonoethylether, 2-2-Ethoxyethoxy-Ethanol, Ethoxy-Diglycol, Ethylcarbitol, Ethyl-Digol, Carbitol-Lösungsmittel, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
CCOCCOCCO
111-90-0
C6H14O3
134.175
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Diethylenglycolmonoethylether, 2-2-Ethoxyethoxy-Ethanol, Ethoxy-Diglycol, Ethylcarbitol, Ethyl-Digol, Carbitol-Lösungsmittel, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
CCOCCOCCO
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethylenglycolmonoethylether
Dichte 0.999 g/ml bei 25 °C
Verpackung Trommel aus Edelstahl
Strukturformel C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.427
Menge 20 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1736441
Dampfdichte 4.63 (vs. Luft)
Formelmasse 134.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %