Learn More
Diflubenzuron, TRC
Artikelnummer. 30138536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138536 10 g 10 Gramm
30134801 1 g 1 Gramm
17900345 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44552010G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35367-38-5
Summenformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.68
Synonym N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, AI 3-29054, Diflubenzuron, Difluron, Dimilin, Dimilin 25, Du-Dim, Duphar PH 60-40, Larvakil, Micromite, Micromite (Uniroyal), Minerin, Mosdop P, Mosdop TB, N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea, OMS 1804, PH 60-40, Rotadin, Sniper, Sniper (benzoylurea insecticide), Suniao-one, TH 6040, Thompson-Hayward 6040
IUPAC-Name N-[(4-Chlorphenyl)Carbamoyl]-2,6-Difluorbenzamid
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflubenzuron
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
Formelmasse 310.0321