Learn More
Difluormethylphenylsulfon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422099 1 g 1 Gramm
15442099 250 mg 250 Milligramm
15432099 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64760.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1535-65-5 | C7H6F2O2S | 192.18 g/mol
Used as a reagent for the nucleophilic difluoro(phenylsulfonyl)methylation of carbonyls and fluorination. Reagent used for reductive silylation and the preparation of trifluoro- and difluoromethylsilanes by reductive coupling of fluoromethyl sulfones, sulfoxides and sulfides with chlorosilanes, fluoroalkylation/chloroalkylation of α,β-enones, arynes, acetylenic ketones and other Michael acceptors, difluoromethylation of primary alkyl halides via nucleophilic substitution-reductive desulfonylation. Also used as reagent in preparation of α-difluoromethyl amines via stereo selective (phenylsulfonyl)difluoromethylation of chiral sulfinyl aldimines and Anti-difluoropropanediols via potassium tert-butoxide-catalyzed difluoromethylenation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz für die nucleophile Difluoro(Phenylsulfonyl)Methylierung von Carbonylen und Fluorierung verwendet. Reagenz zur reduktiven Silylierung und zur Herstellung von Trifluoro- und Difluormethylsilanen durch reduktive Kopplung von Fluormethylsulfonen, Sulfoxiden und Sulfiden mit Chlorsilanen, Fluoralkylierung/Chloralkylierung von α,β-Enonen, Arynen, Acetylenketonen und anderen Michael-Akzeptoren, Difluormethylierung von primären Alkylhalogeniden durch nucleophile Substitution-reduktive Desulfonierung. Wird auch als Reagenz bei der Herstellung von α-Difluoromethyl-Aminen über stereo-selektive (Phenylsulfonyl)-Difluoromethylierung chiraler Sulfinylaldimine und Anti-Difluorpropandiolen über Kaliumtert-Butoxid-katalysierte Difluoromethylenation von Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1535-65-5
Summenformel C7H6F2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.18
MDL-Nummer MFCD01050170
InChI-Schlüssel LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
PubChem CID 11816356
IUPAC-Name difluormethylsulfonylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Difluoromethyl phenyl sulfone
Schmelzpunkt 24°C to 25°C
Dichte 1.324
Brechungsindex 1.5
Menge 1 g
Beilstein 2259218
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and water.
Formelmasse 192.18
Reinheit (%) 95%