Learn More
Molecular Probes™ DiFMU (6,8-Difluoro-7-Hydroxy-4-Methylcoumarin), reference standard
DiFMU (6,8-Difluoro-7-Hydroxy-4-Methylcoumarin), Referenzstandard
Marke: Molecular Probes™ D6566
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
DIFMU kann als Referenzstandard für Ether-, Ester- und Phosphatsubstrate verwendet werden, die von diesem blau fluoreszierenden Farbstoff abgeleitet werden.Spezifikation
10 mg | |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
DiFMU |
Referenzstandard | |
Raumtemperatur | |
Coumarin Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.