Learn More
Mitutoyo™ COMPARATOR IDH 30 MM
Artikelnummer. 11761564
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
30,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
11761564 30,4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11761564 Lieferant Mitutoyo™ Lieferanten-Nr. 543561D