Learn More
Mitutoyo™ DIGIMATIC-RS232 CONVERTER
Artikelnummer. 11766684
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Serielle Schnittstelle DMX-1 D-SUB9
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11766684 Serielle Schnittstelle DMX-1 D-SUB9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11766684 Lieferant Mitutoyo™ Lieferanten-Nr. 011216
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Serielle D-SUB9-Schnittstelle zum Anschluss eines einzelnen Messgeräts über die RS-232C-Computerschnittstelle. Für den seriellen Schnittstellenanschluss Mitutoyo™ Digimatic DMX-1 D-SUB9 ist keine Stromversorgung erforderlich.
  • Mikroprozessorbasierte Schnittstelle
  • Zum Anschluss eines einzelnen Messgeräts mit Digimatic-Ausgang an eine RS-232C-PC-Schnittstelle.
  • Einfacher Anschluss an einen seriellen RS-232C-Computeranschluss.
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich, da die geringe Strommenge über die Handshake-Leitungen RTS und DTR bereitgestellt wird.
Spezifikation
Produkttyp Serielle Schnittstelle DMX-1 D-SUB9
Zur Verwendung mit (Geräte) Computer/Messgerät
Länge (metrisch) 62 mm