Learn More
Gilson™ Digitale Trockenbad-Serie 2 Blöcke
Artikelnummer. p-7184391 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16348601
Marke: Gilson™ 36110410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kompakte digitale Trockenbad-Serie liefert präzise Temperaturen für Ihre Proben durch digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen. Die Aluminiumblöcke passen genau für Röhrchen von 0,5 bis 50 ml.
Präzise Temperaturabgabe
  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet praktische digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen mit integrierter Kalibrierfunktion, wodurch die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Reaktionen ohne externe Thermometer oder Timer verbessert wird.
  • Die digitale Trockenbad-Serie bietet einen Temperaturbereich von +5 °C bis −150 °C, der in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden kann.
  • Der Timer kann auf bis zu 999 Minuten eingestellt werden. 
Gleichmäßige Temperatur über alle Proben hinweg
  • Die digitale Trockenbad-Serie umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Aluminiumblöcken, die präzise auf die Form von 0,5, 1,5, 2,0, 15 und 50 ml-Röhrchen abgestimmt sind, wodurch eine gleichmäßige Temperaturabgabe an all Ihre Proben gewährleistet und die Zuverlässigkeit bei allen Reaktionen verbessert wird.
  • Blöcke sind separat erhältlich; kundenspezifische Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
  • Jedes Trockenbad wird mit einem isolierten Blockheber geliefert, um heiße Blöcke zu entnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 150 °C
Anzahl Blöcke 2
Temperaturgenauigkeit ± 0,2 °C
Abmessungen (L x B x H) 22 x 26 x 8 cm
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (metrisch) 26 cm
Höhe (metrisch) 8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 5,5 lb.
Gewicht (metrisch) 2,5 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 115/230 V
Spannung 115/230 V