Beschreibung
Präzise Temperaturabgabe
- Die digitale Trockenbad-Serie bietet praktische digitale Temperatur- und Zeitsteuerungen mit integrierter Kalibrierfunktion, wodurch die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit Ihrer Reaktionen ohne externe Thermometer oder Timer verbessert wird.
- Die digitale Trockenbad-Serie bietet einen Temperaturbereich von +5 °C bis −150 °C, der in Schritten von 0,1 °C eingestellt werden kann.
- Der Timer kann auf bis zu 999 Minuten eingestellt werden.
Gleichmäßige Temperatur über alle Proben hinweg
- Die digitale Trockenbad-Serie umfasst eine Vielzahl von hochwertigen Aluminiumblöcken, die präzise auf die Form von 0,5, 1,5, 2,0, 15 und 50 ml-Röhrchen abgestimmt sind, wodurch eine gleichmäßige Temperaturabgabe an all Ihre Proben gewährleistet und die Zuverlässigkeit bei allen Reaktionen verbessert wird.
- Blöcke sind separat erhältlich; kundenspezifische Blöcke sind auf Anfrage erhältlich.
- Jedes Trockenbad wird mit einem isolierten Blockheber geliefert, um heiße Blöcke zu entnehmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Steckertyp | EU |
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur +5 °C bis 130 °C |
| Anzahl Blöcke | 4 |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,2 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 22 x 35,5 x 8 cm |
| Länge (metrisch) | 22 cm |
| Breite (metrisch) | 35,5 cm |
| Höhe (metrisch) | 8 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 7,7 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 3,5 kg |
| Mehr anzeigen |