Learn More
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-konform |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Measures positive, negative and differential pressures |
| Größe (metrisch) Anschluss | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Genauigkeit | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Displaytyp | LCD |
| Druckbereich | 30 psi |
| Produkttyp | Digitalmanometer |