Learn More
Gilson™ Digitaler Mini-Inkubator
Artikelnummer. 16348611 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Umgebungstemperatur +5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur -15 bis 60 °C
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Steckertyp unitSize
16348611 Umgebungstemperatur +5 bis 60 °C EU 1 Stück
16368611 Umgebungstemperatur -15 bis 60 °C EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16348611 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 36110810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.54 €
    687.75 € / 1 Stück
    Sparen 229.79 €
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Digitaler Mini-Inkubator mit integrierter digitaler Temperaturregelung, die es Ihnen ermöglicht, die Innentemperatur ohne externes Thermometer genau einzustellen. Es sind zwei Modelle erhältlich – nur zum Heizen oder zum Heizen und Kühlen – beide bieten eine kleine Stellfläche, die große Kolben aufnehmen kann.
  • Der digitale Mini-Inkubator verwendet digitale Temperaturregler zur Einstellung und Überwachung der Innentemperatur der Kammer mit verbesserter Genauigkeit gegenüber externen Thermometern und analogen Reglern.
  • Die große LED-Anzeige zeigt die Innentemperatur für eine schnelle Überprüfung an.
  • Es stehen zwei Modelle zur Verfügung:
    • Nur Hitze – Temperaturbereich von +20 °C bis 60 °C
    • Heizen und Kühlen – Temperaturbereich  5 °C bis 60 °C
  • Bietet Platz für 2-Liter-Kolben auf kleinem Raum und spart so Platz auf der Arbeitsfläche.
  • Verfügt über zwei herausnehmbare Einlegeböden und eine integrierte Universalsteckdose zum Anschluss anderer Geräte wie z. B. kleine Schüttler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Steckertyp EU
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 bis 60 °C
Typ Inkubator nur mit Heizung
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C bei 37 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 15 lb.
Gewicht (metrisch) 6,5 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz, 100/240 V
Spannung 100/240 V