Learn More
Thermo Scientific™ Gemischter Block, 22 mm, 13 mm und 6 mm Durchm., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Marke: Thermo Scientific™ 88870114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.87000kg
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Gemischter Block, 22 mm, 13 mm und 6 mm Durchm. | |
3 x 25 mm, 12 x 12∽13 mm und 6 x 6 mm | |
Trockenbadblock |
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle) | |
LED | |
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.