Learn More
Digoxin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10460501 1 g Glasflasche 1 Gramm
10862041 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10460501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 228120010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 20830-75-5 | C41H64O14 | 780.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20830-75-5
Summenformel C41H64O14
Molekulargewicht (g/mol) 780.94
MDL-Nummer MFCD00003674
InChI-Schlüssel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Synonym digoxin, 12beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps, digosin, digossina, digoxina, digoxinum, lanoxicaps tn
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
IUPAC-Name 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-4-Hydroxy-6-Methyloxan-2-yl]oxy-12,14-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tet
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2C(OC(CC2O)OC3C(OC(CC3O)OC4CCC5(C(C4)CCC6C5CC(C7(C6(CCC7C8=CC(=O)OC8)O)C)O)C)C)C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Digoxin
Schmelzpunkt 248.0°C to 250.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (on dried substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,3186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alcohol,pyridine,mixture of,chloroform and alcohol,almost insoluble in ether,acetone,ethylacetate,,chloroform
Formelmasse 780.94
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digoxin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Digoxin