Learn More
Digoxin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476400 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11476400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21902.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Digoxin wird bei mehreren Herzpathologien, wie z. B. Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz, verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Digoxin wird bei verschiedenen Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Digoxin
CAS 20830-75-5
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Summenformel C41H64O14
MDL-Nummer MFCD00003674
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,3167
Synonym digoxin, 12 beta-hydroxydigitoxin, digoxine, lanoxin, lanoxicaps
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
InChI-Schlüssel LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]54O)C4=CC(=O)OC4)C3)O[C@@H]2C)O[C@@H]1C
IUPAC-Name 4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7S,9aS,9bS,11R,11aS)-7-{[(2R,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R)-5-{[(2S,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-3a,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2,5-dihydrofuran-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 780.95
PubChem CID 2724385
ChEBI CHEBI:4551
Formelmasse 780.95
Reinheit (%) 96%