Learn More
Dihydridotetrakis(triphenylphosphin)ruthenium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10612233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10612233 5 g Glasflasche 5 Gramm
10578843 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10129801 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19529-00-1 | C72H60P4Ru | 1150.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19529-00-1
Summenformel C72H60P4Ru
Molekulargewicht (g/mol) 1150.24
MDL-Nummer MFCD04126429
InChI-Schlüssel BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium ii, tetrakis triphenylphosphine ruthenium dihydride, c6h5 3p 4ruh2, ruthenium,dihydrotetrakis triphenylphosphine, dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium, tetrakis triphenylphosphine ruthenium
PubChem CID 11981970
IUPAC-Name Ruthenium;triphenylphosphan
SMILES [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Schmelzpunkt 181.0°C to 183.0°C
Farbe Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Ru)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]4RuH2
Menge 5 g
Formelmasse 1152.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.