Learn More
(+)-Dihydrocarvon, 98 %, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10388290 100 g Glasflasche 100 Gramm
10042660 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10388290
Marke: Thermo Scientific Acros 203651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5524-05-0 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5524-05-0
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00001636
InChI-Schlüssel AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
PubChem CID 22227
ChEBI CHEBI:154
IUPAC-Name (2R,5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dihydrocarvone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9255g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4740
Menge 100 g
Relative Dichte 0.9255
Spezifischer Drehzustand + 14.00 (25.00°C c=neat)
Spezifische Drehung + 14.00
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit