Learn More
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Beschreibung
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydroergotamine mesylate |
| CAS | 6190-39-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H41N5O8S |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 679.78 |
| Formelmasse | 679.78 |
| Mehr anzeigen |