Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341698
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11341698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011051.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26023-84-7 | H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentenfeste Tinte, Mikroskopie. Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hexahydrat wird zur Bestimmung von Kalium verwendet. Es wird auch für die Aufreinigung von Platin verwendet, indem es mit Ammoniumchlorid behandelt wird und anschließend Ammoniumhexachloroplatinat mit Wasserstoff erhitzt wird, um elementares Platin zu erhalten. Es findet außerdem Anwendung in der Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. Es ist eine Vorstufe für die Herstellung von anderen Platin-Katalysatoren. Darüber hinaus wird es als analytisches Reagenz eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, unauslöschbare Tinte, Mikroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
CAS 26023-84-7
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Synonym CPA;Chloroplatinic acid
Reinheit (%) 99.9%