Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-Lösung, Pt 20 % (Inh. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV) wird als Katalysator bei der Bestimmung von Kalium und bei der Reinigung von Platin verwendet. Es findet außerdem Anwendung bei Katalysereaktionen, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegeln, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. In Gegenwart von Kupfer(II)-chlorid wird es verwendet, um die Photooxygenierung von Alkoholen zu Aldehyden oder Ketonen zu katalysieren. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der intramolekularen Hydrosilylierung eines Alkins und bei Hydrosilylierungsreaktionen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 16941-12-1 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 Ea. |
| Summenformel | H{2}Cl{6}Pt |