Learn More
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Artikelnummer. 16469178
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469178 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469178 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0902
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 333.34 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.04%
Löslichkeit DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym 13,14-Dihydrosanguinarine
Ziel Fungal