Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31000571
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31000571 25 g
30994037 1 g
30991986 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31000571 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12507825g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
≥730 IU/mg (dried substance)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Summenformel C42H88N14O36S3
MDL-Nummer MFCD02094085
Menge 25 g
SMILES O[C@]1([C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)NC(N)=N)O)NC(N)=N)O[C@H]1C)O[C@H]3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O3)CO)O)O)NC)CO.O[C@]4([C@H]([C@H](O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)NC(N)=N)O)NC(N)=N)O[C@H]4C)O[C@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O6)CO)O)O)NC)CO.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1461.42