Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16484817 50 mg 50 Milligramm
16483856 25 mg 25 Milligramm
16438958 10 mg 10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16484817
Marke: Medchem Express HYN0360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrotanshinone I
CAS 87205-99-0
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H14O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 278.3
Formelmasse 278.3
Reinheit (%) 98.74%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus