Learn More
Dihydrouracil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439366 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16439366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW012926
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrouracil
CAS 504-07-4
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N2O2
Menge 100 mg
Synonym 5,6-Dihydrouracil
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCNC(N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism