Learn More
Dijodbis(Triphenylphosphin)Nickel(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383507 10 g 10 Gramm
11373507 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 018869.09
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82308-17-6
Summenformel C36H30I2NiP2
Molekulargewicht (g/mol) 837.09
MDL-Nummer MFCD00015866
InChI-Schlüssel CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
IUPAC-Name diiodonickelbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Farbe Braun
Strukturformel [(C6H5)3P]2NiI2
Menge 10 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 837.08
Physikalische Form Kristallpulver