Learn More
Diisobutylphthalat, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-iso-butyl ester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3 |
| Formelmasse | 278.1518 |
| Reinheit (%) | >95% |