Learn More
Diisobutyldimethoxysilane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30795367
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30795367 5 g
30788704 25 g
30794985 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30795367 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1251245g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutyldimethoxysilane
CAS 17980-32-4
Summenformel C10H24O2Si
MDL-Nummer MFCD00236510
Menge 5 g
SMILES CO[Si](CC(C)C)(CC(C)C)OC
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Reinheit (%) 98%