Learn More
Diisopropylphosphit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027219
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1809-20-7
C6H14O3P-
165.149
MFCD00117905
IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
21884976
Dipropan-2-ylphosphit
CC(C)OP([O-])OC(C)C
1809-20-7
C6H14O3P-
165.149
MFCD00117905
IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
21884976
Dipropan-2-ylphosphit
CC(C)OP([O-])OC(C)C
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropylphosphit wird zusammen mit Triphenylthiophosphat auf T8-Stahl/Al2O3-Keramik als Verschleißschmiermittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diisopropyl phosphite
Dichte 0.99
Siedepunkt 72°C to 75°C (10 mmHg)
Flammpunkt 112°C (234°F)
Strukturformel [(CH3)2CHO]2P(O)H
Brechungsindex 1.4075
Menge 25 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform.
Formelmasse 166.16
Reinheit (%) 98%