Learn More
Dilithiumtetrabromonickelat(II), 0.5 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228609 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11954341
Marke: Thermo Scientific Acros 434541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13826-95-4 | Br4Li2Ni | 392.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-95-4, 109-99-9
Summenformel Br4Li2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 392.19
InChI-Schlüssel AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Synonym di-lithium tetrabromonickelate ii, agn-pc-0nf0dx, lithium tetrabromonickelate ii solution, dilithium tetrabromonickelate ii solution
PubChem CID 11047451
IUPAC-Name Dilithium;tetrabromnickel(2-)
SMILES [Li+].[Li+].[Ni-2](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dilithium tetrabromonickelate(II)
Farbe Blau-Grün bis Braun
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Strukturformel Li2NiBr4
Flammpunkt −18°C
Formelmasse 392.19
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.065
Dichte 1.0650g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilithium tetrabromonickelate(II), 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.