Learn More
Dilmapimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
20 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16463938 10 mg 10 Milligramm
16446657 5 mg 5 Milligramm
16421049 1 mg 1 Milligramm
16400546 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16463938 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Dilmapimod (SB-681323) is a potent p38 MAPK inhibitor that potentially suppresses inflammation in chronic obstructive pulmonary disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dilmapimod
CAS 444606-18-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H19F3N4O3
Menge 10 mg
Synonym SB-681323 GW 681323
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (273.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C)N=C(NC(CO)CO)N=C2N1C4=C(F)C=CC=C4F
Molekulargewicht (g/mol) 456.42
Formelmasse 456.42
Reinheit (%) 99.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation