Learn More
Dimethallylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025086
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
64057-79-0
C9H14O3
170.21
MFCD00008598
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
47083
Bis(2-methylprop-2-enyl)carbonat
CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
64057-79-0
C9H14O3
170.21
MFCD00008598
SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
47083
Bis(2-methylprop-2-enyl)carbonat
CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der enantioselektiven Tsuji-Enol-Silan-Allylierungsreaktion verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethallyl carbonate
Siedepunkt 199°C to 202°C
Menge 5 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%