Learn More
Dimethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081854
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489882 25 g 25 Gramm
11499882 100 g -
2 options
Artikelnummer. 11489882
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12025.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
It is employed as silylating agent for diols. Used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins, as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. Also employed in non-metal surface treatment to enhance the adhesion properties of surfaces. Used in sealants, in silicone polymer preparations (for the production of elastomers), in mould-making, in semiconductor manufacture, as a laboratory chemical in research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Silylierungsmittel für Diole eingesetzt. Es wird als Monomer (Baustein) bei der Herstellung von Silikonpolymeren oder Siliconharzen sowie als Zwischenprodukt (Ausgangsmaterial) bei der Herstellung anderer siliciumorganischer Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Behandlung nicht-metallischer Oberflächen eingesetzt, um die Hafteigenschaften von Oberflächen zu verbessern. Es wird in Dichtstoffen, in der Produktion von Silikonpolymeren (zur Herstellung von Elastomeren), im Formenbau, in der Halbleiterfertigung sowie als Laborchemikalie in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet.
Löslichkeit
Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-39-6
Summenformel C4H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 120.22
MDL-Nummer MFCD00025691
InChI-Schlüssel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-Name Dimethoxydimethylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Spezifikation
Siedepunkt 81°C to 82°C
Chemischer Name oder Material Dimethoxydimethylsilane
Schmelzpunkt -80°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1733694
Flammpunkt −8°C (17°F)
Löslichkeitsinformationen Contact with water releases a flammable alcohol.
Formelmasse 120.22
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.371
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.867