Learn More
Dimethoxymethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081880
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
109-87-5
C3H8O2
76.095
MFCD00008495
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
8020
CHEBI:48341
Dimethoxymethan
COCOC
109-87-5
C3H8O2
76.095
MFCD00008495
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
methylal, formal, methane, dimethoxy, formaldehyde dimethyl acetal, dimethyl formal, anesthenyl, 2,4-dioxapentane, bis methoxy methane, methylene dimethyl ether, methoxymethyl methyl ether
8020
CHEBI:48341
Dimethoxymethan
COCOC
Used to protect diols as their methylene acetals, using TMS-OTf/2,6-lutidine:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zum Schutz von Diolen als Methylenacetal mit TMS-OTF/2,6-lutidin:
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C330g/l.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit/Wasser und Säuren lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethoxymethane
Schmelzpunkt -105°C
Dichte 0.863
Siedepunkt 41°C to 42°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel CH3OCH2OCH3
Brechungsindex 1.3545
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1234
Beilstein 1697025
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6012
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 20°C 330g/L.
Formelmasse 76.1
Reinheit (%) 98%