Learn More
Dimethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392927
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11392927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16197.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16881-77-9 | C3H9O2Si | 105.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16881-77-9
Summenformel C3H9O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 105.188
MDL-Nummer MFCD00048019
InChI-Schlüssel PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl
PubChem CID 6329250
IUPAC-Name Dimethoxy(methyl)silizium
SMILES CO[Si](C)OC
Spezifikation
Siedepunkt 61°C
Chemischer Name oder Material Dimethoxymethylsilane
Schmelzpunkt -136°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2035898
Flammpunkt 2°C (35°F)
Formelmasse 106.2
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.36
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.861