Learn More
Dimethoxymethylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348915
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348915 25 g 25 Gramm
11338915 5 g 5 Gramm
11358915 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11348915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14035.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16753-62-1 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16753-62-1
Summenformel C5H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 132.234
MDL-Nummer MFCD00129170
InChI-Schlüssel ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylmethyldimethoxysilane, dimethoxymethylvinylsilane, dimethoxy methyl vinyl silane, silane, ethenyldimethoxymethyl, ethenyldimethoxymethylsilane, methyldimethoxyvinylsilane, vinyl methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl vinylsilane #, methylvinyldimethoxysilane
PubChem CID 85589
IUPAC-Name Ethenyl-dimethoxy-methylsilan
SMILES CO[Si](C)(C=C)OC
Spezifikation
Siedepunkt 102°C to 104°C
Chemischer Name oder Material Dimethoxymethylvinylsilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3043765
Flammpunkt 5°C (41°F)
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.395
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.889