Learn More
Dimethyl 2-bromomalonate, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl 2-bromomalonate |
| CAS | 868-26-8 |
| Summenformel | C5H7BrO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00025865 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | O=C(OC)C(Br)C(OC)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.01 |
| Reinheit (%) | 95% |