Learn More
Dimethyl (4-fluorbenzyl)Malonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461170 5 g 5 Gramm
11451170 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26310.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 252938-22-0 | C12H13FO4 | 240.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 252938-22-0
Summenformel C12H13FO4
Molekulargewicht (g/mol) 240.23
MDL-Nummer MFCD01934558
InChI-Schlüssel WDFUURBBGZTSIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 4-fluorobenzyl malonate, dimethyl 2-4-fluorobenzyl malonate, 1,3-dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, acmc-1cpd2, dimethyl 4-fluorobenzylmalonate, 2-4-fluorobenzyl-malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propanedioate, dimethyl 2-4-fluorophenyl methyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 2781576
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=C(F)C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Menge 5 g
IUPAC-Name 1,3-dimethyl 2-[(4-fluorophenyl)methyl]propanedioate
Formelmasse 240.23
Reinheit (%) 97%